Learn More
Thermo Scientific™ Rack de prélèvement pour collecteur sous vide avec bloc de verre HyperSep™
Code produit 10611226 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Clips de montage pour rack de prélèvement, 12/boîte
Rack de prélèvement pour collecteur sous vide à 16 ports, 1/boîte
Rack de prélèvement pour collecteur sous vide à 24 ports, 1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10611226 Clips de montage pour rack de prélèvement, 12/boîte 12 pièces
10361245 Rack de prélèvement pour collecteur sous vide à 16 ports, 1/boîte 1 pièce
10289454 Rack de prélèvement pour collecteur sous vide à 24 ports, 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10611226 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60104255
Expédition estimée: 28-12-2026
Sélectionnez un rack de prélèvement de 16 ou 24 positions pour votre collecteur sous vide avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™.
Sélectionnez un rack de prélèvement de 16 ou 24 positions pour une utilisation avec le collecteur sous vide avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™. Le collecteur permet la préparation des échantillons par extraction en phase solide en utilisant des cartouches SPE. Les extraits sont récupérés dans des tubes dans le rack de prélèvement.
Les collecteurs avec bloc de verre HyperSep sont robustes et résistants aux produits chimiques ; ils sont conçus pour garantir des années d’extractions sans problème.
Les racks en polypropylène sont extrêmement résistants à une dégradation chimique. Ils sont fournis en fonction du nombre de positions figurant sur le couvercle du collecteur
La vanne de contrôle du vide permet d’optimiser le débit d’échantillons pendant les procédures d’extraction
Les racks pour tubes à essai permettant l’utilisation de 12 tubes à essai jetables de 13 mm ou 16 mm
Le vacuomètre et la vanne de purge facilitent la surveillance du processus de vide
Les pieds de support aux coins évitent d’endommager les Luer et les pointes lorsque le couvercle n’est pas utilisé
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Clips de montage pour rack de prélèvement, 12/boîte
À utiliser avec (application) Prélèvement d’extrait
À utiliser avec (équipement) Rack de prélèvement pour collecteur sous vide avec bloc de verre
Gamme de produits HyperSep
Type Clips de montage
Quantité 12 Pk.