Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperSep™ pour SPE en ligne
Code produit 10733976 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Retain AX
HyperSep Retain CX
HyperSep Retain PEP
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10733976 HyperSep Retain AX 3,0 mm 1 pièce
10578015 HyperSep Retain PEP 2,1 mm 1 pièce
10169044 HyperSep Retain PEP 3,0 mm 1 pièce
10199174 HyperSep Retain CX 2,1 mm 1 pièce
10629375 HyperSep Retain CX 3,0 mm 1 pièce
10547435 HyperSep Retain AX 2,1 mm 1 pièce
10240895 HyperSep Hypercarb 2,1 mm 1 pièce
10577435 HyperSep Hypercarb 3,0 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10733976 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60312402
Expédition estimée: 25-11-2026
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces colonnes, qui associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC classiques et des vannes de commutation appropriées, elles permettent :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne associent les chimies SPE aux raccords et matériel de colonne HPLC traditionnels.
Les colonnes HPLC HyperSep pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HyperSep Retain-AX ; dia. int. de 3,0 mm
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide en ligne
À utiliser avec (équipement) Système HPLC classique
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Retain AX
Type Colonne HPLC en ligne
Diamètre (métrique) interne 3,0 mm