Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Plaque de puits fixe
Code produit 13496976 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Conditionnement
13496976 25 mg 1 pièce
13406986 50 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13496976 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60306502
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Matériau unique pour la rétention de composés hautement polaires.
Thermo Scientific™ HyperSep™ et Hypercarb™ SPE contiennent du carbone graphite (PGC) à 100 % poreux et plat, avec sélectivité pour des composés structurellement similaires, offrant ainsi une séparation des composés avec des solvants simples
  • pH stable de 0 à 14
  • Reproductibilité entre lots élevée
  • Propriétés de forte rétention permettant l’utilisation de plus faibles poids de lit pour les extraits concentrés
  • Mécanisme d’interaction unique avec les molécules polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids du lit 25 mg
À utiliser avec (équipement) Collecteur sous vide universel
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Hypercarb HypeSep
Type Plaque 96 puits
Quantité 1 de chaque