Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à 96 puits SPE HyperSep™ Hypercarb™
Code produit 10101223 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 10 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 25 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg
SPE individuelle Wells , le poids 10mg de lit
SPE individuelle Wells , le poids 25mg de lit
SPE individuelle Wells , le poids 50mg de lit
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Poids du lit Conditionnement
10101223 Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg 50 mg 1 pièce
10418294 SPE individuelle Wells , le poids 10mg de lit 10 mg 100 pièces
11587631 SPE individuelle Wells , le poids 25mg de lit 25 mg 100 pièces
10743877 SPE individuelle Wells , le poids 50mg de lit 50 mg 100 pièces
10009002 Plaque à 96 puits ; poids du lit de 10 mg 10 mg 1 pièce
10354083 Plaque à 96 puits ; poids du lit de 25 mg 25 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10101223 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60302608
Expédition estimée: 03-12-2026
Les plaques à 96 puits SPE uniques à base de carbone graphite offrent une rétention et une séparation des composés polaires, contrairement aux phases stationnaires à base de silice et de résine.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques à 96 puits SPE Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb sont dotées d’un matériau unique à base de carbone graphite qui retient les composés hautement polaires lorsque les colonnes de silice et de résine échouent. Les composés chimiques offrent une grande sélectivité pour les composés structurellement proches, et permet la séparation des composés en utilisant des solvants simples.
Les plaques SPE à 96 puits HyperSep Hypercarb sont conditionnées avec des particules sphériques de 30 µm de carbone graphité poreux (PGC) à 100 %. Composée de feuilles inertes d’atomes de carbone disposées de façon hexagonale, avec une valence totalement respectée, la surface des cartouches Hypercarb est cristalline et hautement reproductible, sans micropores.
Leur chimie présente un pH stable compris entre 0 et 14, et propose un mécanisme de fixation unique qui offre une sélectivité différente de celle des phases silice ou polymériques. Il est déterminé par la force d’interaction entre les analytes et la surface de l’Hypercarb.
Haute reproductibilité d’un lot à l’autre, qui garantit homogénéité et reproductibilité des performances analytiques
Propriétés de forte rétention permettant l’utilisation de plus faibles poids d’adsorbant pour les extraits concentrés
Absence de restrictions pour les composés polaires
Aucune restriction liée aux éluants (utilisation d’éluants 100 % organiques ou 100 % aqueux, à l’exclusion de toute autre chose)
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg
Poids du lit 50 mg
À utiliser avec (application) Rétention de composés hautement polaires
Granulométrie 30 à 40 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Hypercarb
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) des puits 1 ml