Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct SPE en ligne HyperSep™ Javelin
Code produit 10771957 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
HyperSep Hypercarb
HyperSep Retain AX
HyperSep Retain CX
HyperSep Retain PEP
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,0 mm
Conditionnement:
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10771957 HyperSep Retain PEP 3,0 mm 4 pièces
10128044 HyperSep Retain PEP 2,1 mm 4 pièces
10594275 HyperSep Retain CX 2,1 mm 4 pièces
10504285 HyperSep Retain CX 3,0 mm 4 pièces
10504855 HyperSep Retain AX 2,1 mm 4 pièces
10167694 HyperSep Retain AX 3,0 mm 4 pièces
10565225 HyperSep Hypercarb 2,1 mm 4 pièces
10239314 HyperSep Hypercarb 3,0 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10771957 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60310202
Expédition estimée: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces pré-colonnes SPE à raccordement direct. Elles sont dotées d’une conception à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
Les colonnes Thermo Scientific HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne disposent d’une conception unique à serrage manuel pour plus de commodité et d’efficacité.
Les colonnes HyperSep Javelin Direct-Connect pour SPE en ligne sont disponibles avec les chimies SPE HyperSep suivantes :
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description HyperSep Retain PEP ; dia. int. de 3,0 mm
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide en ligne
À utiliser avec (équipement) Système HPLC classique
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Retain PEP
Type Colonne d’extraction en phase solide en ligne
Diamètre (métrique) interne 3,0 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.