Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches PFAS HyperSep™
Code produit 18405682 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30 mg
150 mg
200 mg
250 mg
500 mg
10 g
Granulométrie:
20 à 40 μm
55 à 65 μm
55 à 65 μm et maille 120/400
Adsorbant:
Carbone graphité (GCB)
DVB polymérique
WAX polymérique
WZX/GCB polymérique
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Granulométrie Adsorbant Conditionnement
18405682 10 g 55 à 65 μm et maille 120/400 Carbone graphité (GCB) 50 pièces
18415682 150 mg 55 à 65 μm WAX polymérique 30 pièces
18465672 250 mg 55 à 65 μm et maille 120/400 WZX/GCB polymérique 30 pièces
18485672 250 mg 55 à 65 μm et maille 120/400 WZX/GCB polymérique 30 pièces
18475672 500 mg 20 à 40 μm DVB polymérique 30 pièces
18435682 500 mg 55 à 65 μm WAX polymérique 30 pièces
18425682 30 mg 55 à 65 μm WAX polymérique 50 pièces
18495672 200 mg 55 à 65 μm WAX polymérique 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 18405682 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur GCB10
 Article restreint
En stock
Les produits SPE PFAS HyperSep sont conçus pour répondre aux besoins d’extraction et de concentration des échantillons de PFAS pour un dépistage ciblé et non ciblé, tout en minimisant la contamination de fond.
Les produits SPE PFAS HyperSep sont conçus pour répondre aux besoins d’extraction et de concentration des échantillons de PFAS pour un dépistage ciblé et non ciblé, tout en minimisant la contamination de fond. La gamme de sélectivités et de formats est conçue pour répondre aux exigences des principales méthodes d’analyse environnementale en extrayant et en concentrant des échantillons d’eau potable, d’eau souterraine, d’eau de surface, d’eau usée, de sol, d’aliments et d’autres matrices complexes.
Les substances alkylées perfluorées et polyfluorées (PFAS) figurent parmi les principaux contaminants émergents préoccupants. La détection et la quantification de PFAS connues, ainsi que la découverte de substances PFAS inconnues, se développent rapidement. Les solutions SPE sont une partie essentielle du flux de travail analytique dans l’analyse des composés PFAS.
Thermo Scientific fournit une gamme de produits permettant de répondre aux exigences en matière d’analyses des PFAS, par ex. les méthodes de l’EPA : 1633, 537.1, 533.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HyperSep LOOSE CARBON
Poids du lit 10 g
À utiliser avec (application) Méthode EMA 1633, extraction de PFAS à partir de l’eau, des tissus, du sol ou des biosolides en association avec une cartouche SPE
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 55 à 65 μm et maille 120/400
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Carbone graphité (GCB)
Type Colonne d’extraction en phase solide
Quantité 10 g