Learn More
Thermo Scientific™ Collecteur de pression positive HyperSep™
Code produit 13446926 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 13 mm
Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 16 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
13446926 Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 16 mm 1 pièce
11517651 Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 13 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13446926 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60104274
Expédition estimée: 29-01-2027
Améliorez la productivité de la préparation des échantillons par extraction en phase solide (SPE). Utilisez ce collecteur pour traiter jusqu’à 48 échantillons simultanément.
Améliorez la productivité de la préparation des échantillons par extraction en phase solide (SPE) en traitant simultanément jusqu’à 48 échantillons. Le collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ peut contenir 48 cartouches SPE de différentes tailles : 1, 3, 6 et 10/15 ml. Les échantillons et les solvants, ajoutés aux cartouches SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour une analyse ultérieure par chromatographie.
Le collecteur de pression positive HyperSep peut être configuré avec les éléments suivants :
  • Plaques d’adaptation pour accueillir des cartouches de 1, 3, 6, 10/15 ml
  • Racks de prélèvement (13 ou 16 mm)
  • Tubes de prélèvement (13 ou 16 mm)
  • Bac à déchets pré-percé
  • Filtre à air en ligne
Un kit d’installation est disponible.
Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement de 16 mm
À utiliser avec (application) SPE
À utiliser avec (équipement) Tubes de prélèvement de 16 mm
Gamme de produits HyperSep
Type Collecteur de pression positive avec rack de prélèvement