Learn More
Thermo Scientific™ Plaques d’adaptation pour collecteur de pression HyperSep™
Code produit 13496916 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 10 ml/15 ml
Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 1 ml
Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 6 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13496916 Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 1 ml 1 pièce
13466926 Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 6 ml 1 pièce
13486916 Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 1 ml 1 pièce
13406926 Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 10 ml/15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13496916 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60104266
Expédition estimée: 04-02-2027
Utilisez la plaque d’adaptation qui correspond à la taille des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) utilisées avec le collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™.
Utilisez la plaque d’adaptation pour collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ qui correspond à la taille des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) utilisées. Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE de différentes tailles : 1, 3, 6 et 10/15 mL.
Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE. Les échantillons et les solvants, ajoutés à la cartouche SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour l’analyse par chromatographie.
Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque d’adaptation pour cartouches de 1 ml pour collecteur en PP, 1/boîte
À utiliser avec (application) Chromatographie industrielle
À utiliser avec (équipement) Collecteur de pression positive HyperSep, cartouches SPE 1 ml
Gamme de produits HyperSep
Type Plaque d’adaptation