Learn More
Thermo Scientific™ Racks de prélèvement pour collecteur de pression HyperSep™
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Utilisez le rack de prélèvement pour collecteur de pression positive Thermo Scientific™ HyperSep™ qui correspond à la taille des tubes de prélèvement utilisés. Le collecteur de pression positive HyperSep prépare jusqu’à 48 échantillons simultanément par extraction en phase solide (SPE). Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm.
Le collecteur de pression positive HyperSep peut contenir jusqu’à 48 cartouches SPE. Les échantillons et les solvants, ajoutés à la cartouche SPE, sont extraits sous pression positive pour un débit constant à chaque position. Les extraits sont recueillis dans des tubes de 13 ou 16 mm. Ce collecteur SPE offre un moyen rapide, simple et robuste de préparer plusieurs échantillons pour l’analyse par chromatographie.
Consultez les produits associés si vous avez besoin de pièces de rechange pour l’un de ces accessoires pour collecteur de pression positive HyperSep.
Specifications
Specifications
| Description | Rack de prélèvement pour tubes de 16 mm, 1/boîte |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement d’extrait |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 16 mm, collecteur de pression positive |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Type | Rack de prélèvement |