Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de précipitation de protéines HyperSep™
Code produit 10331435 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Dénaturation des protéines dans des échantillons biologiques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10331435 Dénaturation des protéines dans des échantillons biologiques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10331435 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60304201
En stock
Bénéficiez d’une méthode rapide et efficace de suppression des protéines de composés biologiques via la technique de précipité de protéines, grâce à ces plaques de précipitation de protéines à 96 puits.
Les plaques de précipitation de protéines Thermo Scientific™ HyperSep™ offrent une méthode rapide et efficace de suppression des protéines de composés biologiques via la technique de précipité de protéines. En association avec les techniques SPE et SLE, la plaque de précipitation de protéines offre une gamme complète d’options pour la préparation d’échantillons de composés biologiques. Les plaques 96 puits sont parfaitement adaptées à une utilisation dans les systèmes automatisés à haut rendement.
Les plaques de précipitation de protéines Hypersep offrent les fonctionnalités suivantes :
  • Conception à fritté double
  • Frittés hydrophobes/oléophobes n’autorisant que la précipitation des protéines
  • Taille des pores optimisée pour un débit idéal
  • Polypropylène spécialement sélectionné pour les substances faiblement extractibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque de précipitation de protéines
À utiliser avec (application) Dénaturation des protéines dans des échantillons biologiques
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Protéine HyperSep
Type Plaque de précipitation de protéines