Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Retain CX
Code produit 10471635 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10471635 60 mg 3 ml 50 pièces
10176354 30 mg 1 ml 100 pièces
10382275 30mg 3 ml 50 pièces
10554495 200 mg 3 ml 50 pièces
10036224 500 mg 3 ml 50 pièces
10046224 500 mg 6 ml 30 pièces
10250145 100 mg 6 ml 30 pièces
10466954 60 mg 6 ml 30 pièces
10620646 150 mg 6 ml 30 pièces
10382225 2 000 mg 25 ml 20 pièces
10712737 200 mg 6 ml 30 pièces
10496764 1 000 mg 25 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10471635 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60107303
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composés basiques grâce à ces cartouches ThermoScientific™HyperSep™ Retain CX.
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, conditionnées avec un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces cartouches d’échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Elles sont très utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique d’un large éventail de stupéfiants, y compris les drogues basiques et neutres. Les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Idéales pour les échantillons de gros volume
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Stables à un pH de 0 à 14
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Description Poids de lit de 60 mg ; volume de colonne de 3 ml
Poids du lit 60 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analyses basiques
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 30 à 50 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 3 ml
Quantité Lot de 50