Description
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, conditionnées avec un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces cartouches d’échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
- Récupérations élevées et cohérentes
- Idéales pour les échantillons de gros volume
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Stables à un pH de 0 à 14
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Description | Poids du lit de 200 mg ; volume de colonne de 6 ml |
| Poids du lit | 200 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des analyses basiques |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 30 à 50 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Afficher plus |