Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Retain CX
Code produit 13446976 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30 mg
60 mg
Volume (métrique) des puits:
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) des puits Conditionnement
13446976 60 mg 1 ml 1 pièce
13436976 30 mg 2 ml 1 pièce
10369444 30 mg 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13446976 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60306304
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composés basiques grâce à ces plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
Obtenez des récupérations homogènes et élevées pour les composants basiques grâce à ces plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, garnies d’un matériau DVB en polystyrène hautement poreux haute capacité, ultra pur, partiellement modifié avec les groupes fonctionnels d’acide sulfonique pour obtenir des récupérations supérieures pour les analytes basiques. Utilisées dans la préparation des échantillons SPE, ces plaques à puits et puits individuels à échange de cations peuvent améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Elles sont très utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique d’un large éventail de stupéfiants, y compris les drogues basiques et neutres. Les puits SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Idéales pour les échantillons de gros volume
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Stables à un pH de 0 à 14
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque fixe à 96 puits Retain CX 60 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit 60 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analyses basiques
Granulométrie 30 à 50 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) des puits 1 ml
Quantité 1/boîte