Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Retain PEP
Code produit 13416976 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30 mg
60 mg
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) Conditionnement
13416976 60 mg 2 ml 1 pièce
11507671 30 mg 2 ml 1 pièce
10258124 30 mg 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13416976 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60306208
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les plaques HyperSep Retain PEP.
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, garnies d’un matériau DVB polystyrène hautement poreux, ultra-pur, modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques : Parfaits pour les échantillons de gros volume, les puits SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
  • [bullet] Récupérations élevées et cohérentes
  • [bullet] Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • [bullet] Préparation d’échantillons reproductibles et fiables dans un format traditionnel
  • [bullet] Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Applications :
  • [bullet] Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • [bullet] Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
  • [bullet] Échantillons environnementaux
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits fixes Retain PEP 60 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit 60 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes polaires et non polaires
Granulométrie 30 à 50 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 2 ml
Volume (métrique) des puits 1 ml
Quantité 1/boîte