Description
Obtenir une rétention équilibrée pour les analytes polaires et non polaires avec Thermo Scientific™ HyperSep™ À conserver PEP Cartouches, emballées avec un matériel de DRB polystyrène de haute capacité, de haute purinté, modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Idéales pour les échantillons de grande taille, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
- Récupérations élevées et cohérentes
- Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
- Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
- Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
- Échantillons environnementaux
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 3 ml |
| Description | Poids de lit de 200 mg ; volume de colonne de 3 ml |
| Poids du lit | 200 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des analytes polaires et non polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 3 ml |
| Afficher plus |