Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes HyperSep™ Retain PEP
Code produit 10505905 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
1 000 mg
2g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
3 ml
6 ml
25 ml
25 ml
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10505905 60 mg 3 ml 50 pièces
10595895 30 mg 1 ml 100 pièces
15974417 600 mg 6 ml 50 pièces
10259564 30mg 3 ml 50 pièces
15984417 300 mg 3 ml 100 pièces
10448104 200 mg 3 ml 50 pièces
10351215 500 mg 3 ml 50 pièces
10618725 500 mg 6 ml 30 pièces
10015894 100 mg 6 ml 30 pièces
10269564 60 mg 6 ml -
10279954 150 mg 6 ml 30 pièces
10565245 200 mg 6 ml -
11504745 2g 25 ml 20 pièces
11514745 1 000 mg 25 ml 20 pièces
13406936 100 mg 3 ml 50 pièces
13436936 1000 mg 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10505905 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60107203
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™HyperSep™ Retain PEP.
Obtenir une rétention équilibrée pour les analytes polaires et non polaires avec Thermo Scientific™ HyperSep™ À conserver PEP Cartouches, emballées avec un matériel de DRB polystyrène de haute capacité, de haute purinté, modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques :
Idéales pour les échantillons de grande taille, les cartouches SPE HyperSep Retain sont conformes aux configurations standard du secteur et garantissent une grande efficacité des traitements de routine par vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Applications :
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
  • Échantillons environnementaux
S’utilisent avec : Système Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Description Poids de lit de 60 mg ; volume de colonne de 3 ml
Poids du lit 60 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes polaires et non polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 3 ml
Quantité Lot de 50