Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes HyperSep™ Retain PEP
Code produit 13406936 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
1 000 mg
2g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
3 ml
6 ml
25 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Tamaño de la unidad
13406936 100 mg 3 ml 50 pièces
10595895 30 mg 1 ml 100 pièces
15974417 600 mg 6 ml 50 pièces
10259564 30mg 3 ml 50 pièces
15984417 300 mg 3 ml 100 pièces
10505905 60 mg 3 ml 50 pièces
10448104 200 mg 3 ml 50 pièces
10351215 500 mg 3 ml 50 pièces
10618725 500 mg 6 ml 30 pièces
10015894 100 mg 6 ml 30 pièces
10269564 60 mg 6 ml -
10279954 150 mg 6 ml 30 pièces
10565245 200 mg 6 ml -
11504745 2g 25 ml 20 pièces
11514745 1 000 mg 25 ml 20 pièces
13436936 1000 mg 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13406936 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60107217
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Obtenez des rétentions équilibrées pour les analytes polaires et apolaires avec les cartouches Thermo Scientific™HyperSep™ Retain PEP.
Obtenir une rétention équilibrée pour les analytes polaires et non polaires avec Thermo Scientific™ HyperSep™ À conserver PEP Cartouches, emballées avec un matériel de DRB polystyrène de haute capacité, de haute purinté, modifié avec des groupes fonctionnels d’urée. Stables à un pH de 0 à 14, ces cartouches de préparation d’échantillons SPE peuvent améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Caractéristiques:
Idéal pour les grands échantillons, Hypersep Les cartouches Retain sont conformes aux configurations standard de l'industrie et permettent un traitement de routine efficace par vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et cohérentes
  • Préparation des échantillons et développement de méthodes simples et rapides
  • Préparation d’échantillons reproductibles et fiables au format traditionnel
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
Applications :
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Peptides dans du sérum, du plasma ou des fluides biologiques
  • Échantillons environnementaux
À utiliser avec : Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Système
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Description Cartouche Retain PEP 100 mg/3 ml, 50/boîte
Poids du lit 100 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes polaires et non polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie De 40 a 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 3 ml
Quantité Lot de 50
Mostrar más Mostrar menos
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.