Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ SAX
Code produit 13486996 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits amovibles SAX 100 mg/1 ml, 1/pqt
Plaque à 96 puits amovibles SAX 10 mg/1 ml, 1/pqt
Plaque à 96 puits amovibles SAX 50 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes SAX 25 mg/2 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes SAX 50 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Poids du lit Conditionnement
13486996 Plaque à 96 puits fixes SAX 50 mg/2 ml, 1/boîte 50 mg 1 pièce
10457894 Plaque à 96 puits amovibles SAX 10 mg/1 ml, 1/pqt 10 mg 1 pièce
10427073 Plaque à 96 puits amovibles SAX 50 mg/1 ml, 1/boîte 50 mg 1 pièce
10085674 Plaque à 96 puits amovibles SAX 100 mg/1 ml, 1/pqt 100 mg -
13407006 Plaque à 96 puits fixes SAX 25 mg/2 ml, 1/boîte 25 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13486996 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60307243
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Obtenez d’excellentes performances d’extraction d’acides carboxyliques et d’autres acides faibles avec ces plaques à puits et puits individuels SPE échangeurs d’anions forts.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX offrent un adsorbant à échange anionique fort pour l’extraction d’acides faibles. Exemples d’applications :
  • Isolation des protéines anioniques
  • Élimination des pigments alimentaires acides
  • Isolation des composés phénoliques
  • Acides nucléiques, nucléotides et tensioactifs
Les plaques à 96 puits et les puits individuels HyperSep SAX (échangeur d’anions forts) sont particulièrement adaptés à l’extraction d’acides carboxyliques et d’autres acides faibles. Les produits chimiques extraient les composés chargés négativement présents dans les solutions (aqueuses et non aqueuses).
  • Le groupement amine masque l’effet de la chaîne de carbone du groupe fonctionnel
  • Possibilité de régler la sélectivité par le choix du tampon
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits fixes SAX 50 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit 50 mg
À utiliser avec (application) Extraction d’acides faibles
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep SAX
Type Plaque 96 puits
Volume (métrique) 2 mL
Volume (métrique) des puits 1 ml
Quantité 1 Pk.