Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ SCX
Code produit 13447006 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits amovibles SCX 100 mg/1 ml, 1 boîte
Plaque à 96 puits amovibles SCX 10 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits amovibles SCX 50 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes SCX 25 mg/2 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes SCX 50 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Poids du lit Conditionnement
13447006 Plaque à 96 puits fixes SCX 50 mg/2 ml, 1/boîte 50 mg 1 pièce
10631206 Plaque à 96 puits amovibles SCX 10 mg/1 ml, 1/boîte 10 mg -
10110883 Plaque à 96 puits amovibles SCX 50 mg/1 ml, 1/boîte 50 mg 1 pièce
10724627 Plaque à 96 puits amovibles SCX 100 mg/1 ml, 1 boîte 100 mg 1 pièce
13437006 Plaque à 96 puits fixes SCX 25 mg/2 ml, 1/boîte 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13447006 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60307253
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Excellentes performances d’extraction de composés basiques chargés avec ces plaques à puits et puits individuels SPE d’échangeur de cations forts.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX offrent un adsorbant à échange cationique fort pour l’extraction de composés basiques chargés. Les applications standard incluent l’extraction des éléments suivants :
  • Antibiotique
  • Composés médicamenteux
  • Bases organiques
  • Acides aminés
  • Catécholamines
  • Herbicides
Les plaques à 96 puits et puits individuels HyperSep SCX à échange cationique fort) sont parfaitement adaptées à l’extraction d’une large gamme de composés basiques chargés.
  • Le cycle benzène modifié assure le potentiel pour les interactions apolaires
  • Valeur pKa faible
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits fixes SCX 50 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit 50 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés basiques chargés
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep SCX
Type Plaque 96 puits
Volume (métrique) 2 mL
Volume (métrique) des puits 1 ml
Quantité 1 Pk.