Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ SCX
Code produit 10249314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
10 000 mg
1 000 mg
200 mg
20 000 mg
2 000 mg
500 mg
50 000 mg
50 mg
5 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) unitSize
10249314 5 000 mg 25 ml 20 pièces
10147704 50 mg 1 ml 100 pièces
10273073 100 mg 1 ml 100 pièces
10157704 200 mg 3 ml 50 pièces
10384083 500 mg 3 ml 50 pièces
10447124 1 000 mg 6 ml 30 pièces
10776134 500 mg 6 ml 30 pièces
10361385 2 000 mg 15 ml -
10448294 10 000 mg 75 ml 10 pièces
13426946 20 000 mg 75 ml 10 pièces
13446946 50 000 mg 150 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10249314 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108717
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez d’excellentes performances pour l’extraction de composés basiques chargés grâce à ces cartouches SPE à échange cationique fort.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX offrent un adsorbant à échange cationique fort pour l’extraction de composés basiques chargés. Les applications standard incluent l’extraction des éléments suivants :
  • Antibiotique
  • Composés médicamenteux
  • Bases organiques
  • Acides aminés
  • Catécholamines
  • Herbicides
Les cartouches d’échange de cations forts HyperSep SCX sont parfaitement adaptées à l’extraction d’une large gamme de composés basiques chargés.
Le cycle benzène modifié assure le potentiel pour les interactions apolaires
Valeur pKa faible
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 25 ml
Description Poids de lit de 5 g ; volume de colonne de 25 ml
Poids du lit 5 000 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés basiques chargés
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep SCX
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 25 ml
Quantité Boîte de 20