Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Silica
Code produit 10120743 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
10 000 mg
1 000 mg
200 mg
20 000 mg
2 000 mg
500 mg
50 000 mg
50 mg
5 000 mg
70 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
150 ml
Adsorbant:
HyperSep Silica
Quantité:
Boîte de 10
Boîte de 100
Boîte de 20
Boîte de 30
Lot de 50
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Adsorbant Quantité Conditionnement
10120743 500 mg 6 ml HyperSep Silica Boîte de 30 30 pièces
10553985 500 mg 3 ml HyperSep Silica Lot de 50 50 pièces
10563985 100 mg 1 ml HyperSep Silica Boîte de 100 100 pièces
10036414 50 mg 1 ml HyperSep Silica Boîte de 100 100 pièces
10672284 200 mg 3 ml HyperSep Silica Lot de 50 50 pièces
10414603 1 000 mg 6 ml HyperSep Silica Boîte de 30 30 pièces
10075674 2 000 mg 15 ml HyperSep Silica Boîte de 20 20 pièces
10436934 5 000 mg 25 ml HyperSep Silica Boîte de 20 -
10514105 10 000 mg 75 ml HyperSep Silica Boîte de 10 10 pièces
15373426 100 mg 10 ml HyperSep Silica Lot de 50 50 pièces
13496936 70 000 mg 150 ml HyperSep Silica Boîte de 10 10 pièces
13382120 500 mg 10 ml HyperSep Silica Lot de 50 50 pièces
13456826 20 000 mg 75 ml HyperSep Silica Boîte de 10 10 pièces
13406946 50 000 mg 150 ml HyperSep Silica Boîte de 10 10 pièces
13416946 10 000 mg 25 ml HyperSep Silica Boîte de 20 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10120743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108411
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Retenez les analytes dans des matrices apolaires et séparez des composés de structure très similaire grâce à ces cartouches SPE en silice.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Silica se caractérisent par un adsorbant polaire principalement utilisé pour retenir les analytes dans des matrices apolaires et peuvent séparer efficacement les composés de structure très similaire. Exemples d’applications :
  • Extraction de composés polaires et notamment d’aldéhydes, d’amines, de médicaments, de pesticides et d’herbicides
  • Extraction de caroténoïdes, vitamines liposolubles, aflatoxines dans des matrices alimentaires
  • Extraction d’acides gras et de phospholipides
Le matériau à base de silice de haute qualité, utilisé dans les cartouches SPE en silice HyperSep, absorbe les analytes à partir de solvants apolaires, comme les hydrocarbures, les esters et les éthers moins polaires. Le sorbant peut également être utilisé comme échangeur de cations de force intermédiaire en milieu aqueux.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Description Poids du lit de 500 mg ; volume de colonne de 6 ml
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes dans des matrices non polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Silica
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 6 ml
Quantité Boîte de 30