Learn More
Thermo Scientific™ Plaques SLE HyperSep™ (pH 9)
Code produit 12200859 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
200 mg
400 mg
500 mg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit unitSize
12200859 400 mg 1 pièce
12200819 200 mg 1 pièce
12200879 500 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12200859 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6010940029W
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Technique de préparation d’échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides dans des matrices biologiques.
Bénéficiez d’une technique de préparation des échantillons rapide et efficace pour la suppression des phospholipides des matrices biologiques avec la méthode d’extraction SLE (extraction liquide/liquide sur support solide) Thermo Scientific™ HyperSep™.
Les plaques SLE HyperSep (pH 9) permettent d’effectuer la préparation d’échantillons de matrices biologiques via un protocole simple, rentable et efficace. L’objectif consiste à supprimer les phospholipides interférents, qui provoquent un certain nombre de problèmes lors de l’analyse des points finaux.
La technique SLE offre un certain nombre d’avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons (telles que l’extraction liquide / liquide et la précipitation des protéines) pour le traitement des matrices biologiques. Par rapport à la technique LLE, l’extraction SLE offre une meilleure reproductibilité et une meilleure récupération, des exigences réduites en matière de solvant et empêche l’émulsification qui est souvent associée à la technique d’extraction LLE. Elle se prête également à l’automatisation intégrale, ce qui n’est pas possible via l’extraction LLE. La technique SLE offre une meilleure propreté des extraits d’échantillons et une augmentation de la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines, qui sont incapables d’éliminer les phospholipides.
  • Protocole simple, facile à utiliser
  • Suppression des phospholipides
  • Plus grande reproductibilité et récupération par rapport aux techniques LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Puits de 400 mg/2 ml, plaque à 96 puits pH 9
Poids du lit 400 mg
À utiliser avec (application) Élimination des phospholipides des matrices biologiques
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Diatomite traitée spéciale HyperSep
Type Plaque SLE
Volume (métrique) 2 ml