Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits vides d’extraction en phase solide (SPE) HyperSep™
Code produit 11557661 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
40 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
11557661 2 ml 1 pièce
10007734 1 ml 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11557661 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60300319
 Article restreint
En stock
Ces plaques à 96 puits vides sont utilisées avec les applications de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ HyperSep.
  • Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel.
  • Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits
  • Idéal pour les échantillons de grande taille et conformes aux configurations standard de l’industrie
  • Permet un traitement de routine efficace par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
  • Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits en fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité.
  • La conception innovante des plaques HyperSep à 96 puits offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthodes.
  • Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différents constituants chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané.
  • Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 2 ml
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
Type Plaque SPE à 96 puits