Learn More
Thermo Scientific™ Cônes d’extraction SPE HyperSep™ SpinTip Microscale, 1 à 10 μl
Code produit 10364513 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
Dioxyde de zirconium HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
HyperSep Titanium Dioxide
Trypsine HyperSep
Description:
C18 plus Hypercarb ; Volume de 1 à 10 ul
C18 ; Volume de 1 à 10 µl
C4 ; Volume de 1 à 10 µl
C4 ; Volume de 10 à 200 µl
C8 ; Volume de 1 à 10 µl
C8 ; Volume de 10 à 200 µl
Dioxyde de titane ; Volume de 1 à 10 ul
Dioxyde de zirconium ; Volume de 1 à 10 ul
HILIC ; Volume de 1 à 10 ul
Hypercarb ; volume de 1 à 10 µl ;
Trypsine ; vol. de 1 à 10 µl
Échangeur de cations forts ; Volume de 1 à 10 ul
Échangeur d’anions faibles ; Volume de 1 à 10 ul
Échangeur d’anions forts ; Volume de 1 à 10 ul
Conditionnement:
96 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Description unitSize
10364513 BioBasic C18 C18 ; Volume de 1 à 10 µl 96 pièces
10488684 BioBasic C8 C8 ; Volume de 1 à 10 µl 96 pièces
10662094 BioBasic C4 C4 ; Volume de 1 à 10 µl 96 pièces
10314043 HyperSep Hypercarb Hypercarb ; volume de 1 à 10 µl ; 96 pièces
10522075 HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix) C18 plus Hypercarb ; Volume de 1 à 10 ul 96 pièces
10304673 HyperSep HILIC HILIC ; Volume de 1 à 10 ul 96 pièces
10611016 Trypsine HyperSep Trypsine ; vol. de 1 à 10 µl 96 pièces
10610046 HyperSep Poros WAX Échangeur d’anions faibles ; Volume de 1 à 10 ul 96 pièces
10620046 HyperSep Poros SAX Échangeur d’anions forts ; Volume de 1 à 10 ul 96 pièces
10534085 HyperSep Poros SCX Échangeur de cations forts ; Volume de 1 à 10 ul 96 pièces
10522265 HyperSep Titanium Dioxide Dioxyde de titane ; Volume de 1 à 10 ul 96 pièces
10488874 BioBasic C8 C8 ; Volume de 10 à 200 µl 96 pièces
10706334 BioBasic C4 C4 ; Volume de 10 à 200 µl 96 pièces
10065694 Dioxyde de zirconium HyperSep Dioxyde de zirconium ; Volume de 1 à 10 ul 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10364513 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60109401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Caractéristiques :
Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
  • [bullet] Conception sans filtre éliminant tout volume mort
  • [bullet] Pas de contamination par la matrice de support
  • [bullet] Disponibles dans de nombreuses chimies appréciées
Applications :
  • [bullet] Spectrométrie de masse
  • [bullet] Dessalage
  • [bullet] Purification de protéines
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Électrophorèse
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description C18 ; Volume de 1 à 10 µl
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide à micro-échelle
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant BioBasic C18
Type SpinTip
Volume (métrique) 1 à 10 µl