Learn More
Thermo Scientific™ pointes d’extraction SPE à micro-échelle HyperSep™ SpinTip, 10 à 200 μl
Code produit 10716334 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
BioBasic C18
Dioxyde de zirconium HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
HyperSep Titanium Dioxide
Trypsine HyperSep
Conditionnement:
96 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Conditionnement
10716334 HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix) 96 pièces
10404603 BioBasic C18 96 pièces
10535435 Dioxyde de zirconium HyperSep 96 pièces
10140503 HyperSep Titanium Dioxide 96 pièces
10138004 HyperSep Poros SCX 96 pièces
10498684 HyperSep Poros SAX 96 pièces
10341145 HyperSep Poros WAX 96 pièces
10426744 Trypsine HyperSep 96 pièces
10314673 HyperSep HILIC 96 pièces
10111273 HyperSep Hypercarb 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10716334 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60109416
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes de micropipettes SPE et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Obtenez une préparation plus rapide des échantillons avec une perte d’échantillon minimale grâce à ces pointes SPE à micro-échelle Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip et réalisez des séparations de volumes à partir de 100 nl.
Caractéristiques :
Choix idéal pour les petits volumes d’échantillons ; une fente de 1 à 2 μm de large en bas permet le passage du liquide, mais retient le matériau chromatographique (20 à 30 μm).
  • [bullet] Conception sans filtre éliminant tout volume mort
  • [bullet] Pas de contamination par la matrice de support
  • [bullet] Disponibles dans de nombreuses chimies appréciées
Applications :
  • [bullet] Spectrométrie de masse
  • [bullet] Dessalage
  • [bullet] Purification de protéines
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Électrophorèse
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description C18 plus Hypercarb ; Volume de 10 à 200 ul
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide à micro-échelle
À utiliser avec (équipement) Micropipettes
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Hypercarb et C18 (mode mix)
Type SpinTip
Volume (métrique) 10 à 200 µl