Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes à raccordement direct HyperSep™ UniGuard pour SPE en ligne
Code produit 11584785 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep
HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires
HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique
HyperSep Hypercarb
Diamètre (métrique) interne:
2,1 mm
3,0 mm
Conditionnement:
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Adsorbant Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11584785 HyperSep Hypercarb 2,1 mm 4 pièces
10259224 DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep 2,1 mm 4 pièces
10187554 DVB polystyrène modifié par l’urée HyperSep 3,0 mm 4 pièces
10259134 HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique 2,1 mm 4 pièces
10783487 HyperSep DVB polystyrène modifié par de l’acide sulfonique 3,0 mm 4 pièces
10005984 HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires 2,1 mm 4 pièces
10772147 HyperSep DVB polystyrène modifié par amines quaternaires 3,0 mm 4 pièces
10015794 HyperSep Hypercarb 3,0 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11584785 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60311501
Expédition estimée: 25-11-2026
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce à ces cartouches SPE à raccordement direct, offrant une connexion rapide et facile via un support de cartouche à montage rapide réutilisable.
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes grâce aux produits SPE en ligne Thermo Scientific™ HyperSep™. Disponibles dans plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies HyperSep SPE courantes. Utilisées avec des colonnes, vannes de commutation appropriées et systèmes HPLC classiques, elles offrent les avantages suivants :
  • l’élimination efficace des contaminants, tels que les protéines, des échantillons ;
  • le nettoyage et la concentration rapides et efficaces des composés cibles
La colonne à raccordement direct Thermo Scientific HyperSep UniGuard pour SPE en ligne offre une connexion rapide et facile grâce à un support de cartouche de protection à montage rapide réutilisable.
Les cartouches HyperSep UNIGUARD Direct-Connect pour SPE en ligne se fixent directement à la vanne de commutation, tout comme une colonne HPLC. Elles sont disponibles avec les produits chimiques HyperSep SPE suivants :
HyperSep Retain™ PEP ™ — pour la rétention d’analytes polaires et apolaires
HyperSep Retain-CX — pour la rétention d’analytes de base et apolaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention d’analytes acides et apolaires
HyperSep Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description HyperSep Hypercarb ; dia. int. 2,1 mm
À utiliser avec (application) Rétention de composés hautement polaires
À utiliser avec (équipement) Système HPLC classique
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Hypercarb
Type Cartouche d’extraction en phase solide en ligne
Quantité Boîte de 4
Diamètre (métrique) interne 2,1 mm