Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Verify CX
Code produit 17287106 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
130 mg
200 mg
300 mg
500 mg
1 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
17287106 500 mg 6 ml 30 pièces
10796134 130 mg 1 ml 100 pièces
10130553 300 mg 3 ml 50 pièces
10300935 500 mg 3 ml -
10557055 200 mg 6 ml 50 pièces
10058952 500 mg 6 ml 50 pièces
10629285 1 000 mg 6 ml 30 pièces
11567591 200 mg 10 ml 50 pièces
11544765 130 mg 10 ml 50 pièces
12676547 200 mg 3 ml 50 pièces
11557591 50 mg 1 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17287106 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108723
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Effectuez une analyse améliorée des stupéfiants, y compris des drogues basiques et neutres, avec ces cartouches SPE qui présentent des caractéristiques de séparation apolaires et ioniques.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX sont dotées de chimies de séparation apolaires et ioniques pour améliorer la préparation des échantillons dans l’analyse de stupéfiants. Elles sont utilisées dans l’analyse de nombreux composés médicamenteux dans des matrices biologiques, notamment des composés basiques et neutres.
L’adsorbant utilisé dans les cartouches HyperSep Verify CX repose sur deux groupes fonctionnels : Thermo Scientific™ HyperSep C8 en phase inverse et un échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène. La chimie est co-polymérisée sur un support rigide et purifié de gel de silice.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Description poids du lit de 500 mg ; volume de colonne de 6 ml
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (application) Analyse de stupéfiants
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C8 en phase inverse / échangeur d’ions d’acide sulfonique de benzène
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 6 ml
Quantité Boîte de 30