Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ SAX
Code produit 10767883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10767883 150 mm 4,6 mm 1 pièce
10548805 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10458384 250 mm 3 mm 1 pièce
10776893 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10522065 10 mm 4 mm 4 pièces
10649675 10 mm 3 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10767883 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34105154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour les phases aqueuses et les phases mobiles à faible pH, les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX sont des colonnes à fort échange anionique (amine quaternaire) à base de silice très stable.
Conçues pour les phases aqueuses et les phases mobiles à faible pH, les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX sont des colonnes d’échange à anions forts (amine quaternaire) à base de silice très stable.
Les phases stationnaires Hypersil classiques, globalement reconnues comme une référence de l’industrie en HPLC, offrent un outil analytique efficace. Lancées en 1976, les phases Hypersil jouissent d’une notoriété bien établie et servent de référence dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Thermo Fisher Scientific est le seul fabricant de silice et de greffages Hypersil.
  • Grande stabilité dans des phases mobiles aqueuses à faible pH
  • Appropriées pour l’analyse des petites molécules organiques, notamment des nucléotides et des acides organiques
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L14
Phase stationnaire Amine quaternaire
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Échange d’ions
“End-capped” Oui
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique