Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ SAX
Code produit 10776893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Unit Size:
1 pièce
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10776893 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10548805 50 mm 2,1 mm 1 pièce
10767883 150 mm 4,6 mm 1 pièce
10458384 250 mm 3 mm 1 pièce
10522065 10 mm 4 mm 4 pièces
10649675 10 mm 3 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10776893 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 34105254630
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçues pour les phases aqueuses et les phases mobiles à faible pH, les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX sont des colonnes à fort échange anionique (amine quaternaire) à base de silice très stable.
Conçues pour les phases aqueuses et les phases mobiles à faible pH, les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX sont des colonnes d’échange à anions forts (amine quaternaire) à base de silice très stable.
Les phases stationnaires Hypersil classiques, globalement reconnues comme une référence de l’industrie en HPLC, offrent un outil analytique efficace. Lancées en 1976, les phases Hypersil jouissent d’une notoriété bien établie et servent de référence dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Thermo Fisher Scientific est le seul fabricant de silice et de greffages Hypersil.
  • Grande stabilité dans des phases mobiles aqueuses à faible pH
  • Appropriées pour l’analyse des petites molécules organiques, notamment des nucléotides et des acides organiques
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L14
Phase stationnaire Amine quaternaire
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 3 %
Type de colonne Échange d’ions
“End-capped” Oui
Phase Échange d’ions
Type Colonne analytique