Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2, granulométrie de 5 μm
BIOPHARMA
Code produit 10385443 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150mm
125 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4 mm
4,0 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10385443 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11577481 250 mm 4,0 mm 5 μm 1 pièce
10087214 150mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10745973 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11527491 125 mm 4,6 mm 10 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10385443 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30705254030
Expédition estimée: 01-12-2026
Analysez les sucres grâce à cette phase aminopropyle polyvalente des colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2.
Analysez les sucres grâce à cette phase aminopropyle polyvalente des colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM Amino comme alternative.
  • En mode de phase inverse, les colonnes Hypersil APS-2 sont excellentes pour l’analyse des glucides : sensibilité accrue pour les sucres
  • Sélectivité alternative à la silice lorsqu’elles sont utilisées en phase normale
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec IC
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2,5 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 1,90 %
Type de colonne Analyse des glucides
“End-capped” No
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC