Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Code produit 10343105 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10343105 50 mm 2,1 mm 2,4 μm 1 pièce
10672854 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10448184 50 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10394173 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10110593 100 mm 2,1 mm 3 μm -
10582255 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10354223 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10680136 100 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10763016 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11583061 125 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10786153 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10476664 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10364653 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10354653 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10662854 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
10099132 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10332675 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10533215 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10078942 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10600364 50 mm 2,1 mm 3 μm -
10512065 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10747883 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
10610764 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10584285 150 mm 4,6 mm 2,4 μm 1 pièce
10457514 150 mm 2,1 mm 2,4 μm 1 pièce
10137604 100 mm 4,6 mm 2,4 μm 1 pièce
10239914 100 mm 2,1 mm 2,4 μm -
11969108 10 mm 4 mm 2,4 μm 4 pièces
11919108 10 mm 2,1 mm 2,4 μm -
10100883 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 10343105 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28202052130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7% ; Taille des pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement end-capped présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.
  • Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres.
  • Moins de rétention que la C18 pour des analyses plus rapides
  • Colonnes robustes bénéficiant d’une longue durée de vie
  • Très fiables pour les analyses de routine
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 2,4 μm
pH 2 à 8
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Hypersil BDS
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 7 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse