Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Code produit 10672854 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10672854 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10448184 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10394173 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10110593 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | - |
| 10582255 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10354223 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10680136 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10763016 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11583061 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10786153 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10476664 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10364653 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10354653 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10662854 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10099132 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10332675 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10533215 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10078942 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10600364 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | - |
| 10512065 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10747883 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10610764 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10584285 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | 1 pièce |
| 10457514 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | 1 pièce |
| 10137604 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | 1 pièce |
| 10239914 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | - |
| 10343105 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | 1 pièce |
| 11969108 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | 4 pièces |
| 11919108 | 10 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | - |
| 10100883 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
Beskrivning
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement end-capped présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.
- Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres.
- Moins de rétention que la C18 pour des analyses plus rapides
- Colonnes robustes bénéficiant d’une longue durée de vie
- Très fiables pour les analyses de routine
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Specifikationer
Specifikationer
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L7 |
| Phase stationnaire | C8 |
| Gamme de produits | Hypersil BDS |
| Matériau de remplissage | Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 7 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Visa mer Visa mindre |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.