Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ Phenyl-BDS
Code produit 10384183 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
10384183 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10261095 250 mm 4 mm 5 μm -
10374563 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10263233 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10101083 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10511885 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10689983 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10283553 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10354373 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10384183 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28905154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser comme colonne robuste à usage général avec sélectivité pour les composés aromatiques dans les laboratoires d’AQ/CQ.
En tant que colonne désactivée vis-à-vis des bases avec sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires, vous pouvez utiliser les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™Phenyl-BDS comme sélectivité alternative aux phases C18 ou C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Colonnes désactivées de haute qualité
  • Sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires
  • Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 130 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Gamme de produits Hypersil BDS
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 5 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse