Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ CPS-2 Cyano
Code produit 10243753 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10243753 250 mm 4,6 mm 1 pièce
10038334 150 mm 4,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10243753 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31805254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes cyano lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux phases greffées avec une chaîne alkyle en phase inverse.
Lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux phases greffées avec une chaîne alkyle en phase inverse, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations difficiles nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes NC Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Une phase cyanopropyle pour la HPLC en phase normale et en phase inverse
  • Équilibrage plus rapide de la phase mobile par comparaison à la silice en phase normale
  • Non désactivée par des traces d’eau en phase normale
  • Lorsqu’elle est utilisée comme matériau en phase inverse, la sélectivité cyano complète les phases greffées avec une chaîne alkyle, mais avec une hydrophobicité plus faible
  • L’un des matériaux en phase inverse les moins rétentifs et, par conséquent, utile pour séparer les composés polaires
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Oui
Phase Phase normale et inverse
Type Colonne analytique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.