Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ CPS Cyano
Code produit 11597491 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
11597491 200 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10069232 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10027694 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
11577491 125 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10502265 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10120643 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10088942 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11517501 300 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11597491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30805204630
Lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux chaînes alkyles en phase inverse, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™CPS Cyano.
Lorsque vous avez besoin d’une sélectivité différente en phase normale ou d’une sélectivité complémentaire aux chaînes alkyles en phase inverse, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano. Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000. Pour des séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes CN Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Équilibrage plus rapide de la phase mobile par comparaison à la silice en phase normale
  • Non désactivée par des traces d’eau en phase normale
  • L’un des matériaux en phase inverse les moins rétentifs et, par conséquent, utile pour séparer les composés polaires
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre service client. Veuillez noter que les colonnes Hypersil CPS et CPS-2 sont expédiées dans de l’isooctane/éthanol. Pour les applications en phase inverse, rincer à l’éthanol ou au 2-propanol avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 200 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale et inverse