Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en mode mixte Hypersil™ CPS Cyano (CN), 3 μm, 4,6 mm x 100 mm
Code produit 10502455 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
10502455 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10502455 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30803104630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 4% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
  • Équilibrage de phase mobile plus rapide par rapport à la silice en phase normale
  • Non désactivée par des traces d’eau en phase normale
  • L’un des matériaux en phase inverse les moins rétentifs et, par conséquent, utile pour séparer les composés polaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L10
Phase stationnaire Cyano (CN)
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 4%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase normale et inverse