Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Phenyl
Code produit 16398576 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Format de colonne:
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
Colonne préparative, standard
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Format de colonne unitSize
16398576 250 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
10675335 50 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10762907 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10753477 100 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10127604 100 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10753667 100 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10014574 150 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10005784 250 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10442595 250 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10351445 10 mm 4 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10525435 10 mm 3 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10025644 10 mm 2,1 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte -
10287924 150 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10446984 150 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique -
10277924 150 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10794627 150 mm 1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10690256 100 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10437324 100 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10056364 100 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10208264 50 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10026124 10 mm 4 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10279654 10 mm 3 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10380915 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10595125 200 mm 2,1 mm 1,9 μm Colonne analytique 1 pièce
10431825 150 mm 2,1 mm 1,9 μm Colonne analytique 1 pièce
10207834 100 mm 2,1 mm 1,9 μm Colonne analytique 1 pièce
10422015 50 mm 2,1 mm 1,9 μm Colonne analytique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16398576 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 25905259070A
This item is not returnable. View return policy
À utiliser pour l’analyse rapide des analytes aromatiques, notamment les glucocorticoïdes, les œstrogènes, les vitamines liposolubles et les phospholipides.
Bénéficiez d’une excellente rétention et d’une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl en phase inverse. Un liant en butyle (C4) dans la phase liée au phényle permet un alignement supérieur du cycle phényle avec les molécules aromatiques, améliorant ainsi les interactions pi-pi et la rétention des molécules. Le liant C4 fournit également à la phase stationnaire une hydrophobicité modérée, ce qui le rend idéal pour la séparation des mélanges d’analytes avec une polarité et une aromaticité variables. La forme de pic exceptionnelle se traduit par une plus grande sensibilité.
Sélectivité spéciale
  • Fournit une sélectivité complémentaire à celle fournie par les phases de chaîne alkyle
  • Hydrophobicité modérée par rapport à C18
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 4300 psi (300 bars)
Forme des particules Fully Porous
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Quantité Each
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8 %
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse