Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ Amino
Code produit 10147654 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
10147654 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10427324 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10157554 50 mm 4,6 mm 5 μm -
10391295 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10742717 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10006074 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10554105 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10322975 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10752717 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10517455 250 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10732347 200 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10670246 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10177994 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10793097 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10381295 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10169564 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10600826 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10211095 150 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10289364 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10689755 100 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10742527 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10187654 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10681196 30 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10056114 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10478664 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
10698515 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10036304 10 mm 1 mm 3 μm -
10259174 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10525615 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
10659465 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 10147654 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25705104630
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une forme de pic et une sensibilité exceptionnelles en phase d’échange d’anions faibles, en phase inverse et en phase normale avec les colonnes LC Hypersil GOLD Amino.
Obtenez d’excellentes séparations chromatographiques en modes d’échange d’anions faibles, de phase inverse et de phase normale avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino. Ces colonnes, dotées d’une phase aminopropyle haute performance, offrent une excellente forme de pic et une sensibilité optimale et sont disponibles avec une granulométrie de 1,9 μm pour des séparations ultra rapides et ultra efficaces.
Excellentes propriétés chromatographiques en trois modes
  • Conserve les anions et les acides organiques en mode d’échange anionique faible lors de l’utilisation de tampons courants et d’un modificateur organique
  • Excelle pour l’analyse des glucides en mode de phase inverse
  • Offre une sélectivité alternative aux colonnes de silice dans la chromatographie en phase normale
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics fins pour une efficacité exceptionnelle
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions pour le criblage à haut débit, tailles de particules de 1,9, 3 et 5 μm pour tous vos besoins en matière de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Forme des particules Fully Porous
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Quantité Each
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 2 %
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC