Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Code produit 10513795 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10513795 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10392955 50 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10017874 50 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10538395 50 mm 50 mm 5 μm -
10649215 100 mm 21,2 mm 5 μm -
10448564 100 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10362525 100 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10109374 150 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10221325 150 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10017824 150 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10027824 150 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10231085 250 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10241085 250 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10527245 250 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10446844 250 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10783497 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
10659945 50 mm 21,2 mm 5 μm -
10582065 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10056134 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10611296 250 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10161023 250 mm 2,1 mm 5 μm -
10019382 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10363105 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10497414 150 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10718063 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10150593 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10557435 100 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10140593 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10662474 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10508405 50 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10776153 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10117664 10 mm 10 mm 5 μm 3 pièces
11578280 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10370905 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
10008902 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10509355 150 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10268944 150 mm 3 mm 3 μm -
10572255 150 mm 2,1 mm 3 μm -
10210655 150 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10364603 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10139514 100 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10074313 100 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10190873 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10129514 100 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10541105 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10629955 50 mm 4 mm 3 μm -
10251235 50 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10715793 30 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
11568280 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
11558280 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
11548280 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10360905 10 mm 1 mm 3 μm 4 pièces
10486693 200 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10736734 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10631344 100 mm 3 mm 1,9 μm -
10582635 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10621344 100 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10119574 50 mm 4,6 mm 1,9 μm 1 pièce
10111723 50 mm 3 mm 1,9 μm 1 pièce
10572635 50 mm 2,1 mm 1,9 μm -
10101723 50 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10324223 30 mm 2,1 mm 1,9 μm -
10375203 20 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Code produit 10513795 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25303052130
Expédition estimée: 01-12-2026
Conservez et résolvez les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses.
Retenez et résolvez les analytes polaires à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic, même avec des séparations en phase inverse difficiles, grâce à l’utilisation de phases mobiles hautement aqueuses.
Sélectivité alternative avec phase stationnaire C18 à “end-capping” polaire
  • Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires
  • Offrent une meilleure rétention des composés polaires
Stabilité en phases mobiles hautement aqueuses
  • Utilisables avec phases mobiles 100 % aqueuses
  • Pas de perte de performances ou de stabilité
Excellente forme de pic
  • Des interactions secondaires contrôlées garantissent une forme de pic optimale pour tous les types d’analytes
  • Idéales pour l’analyse quantitative d’analytes polaires à l’état de traces
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Forme des particules Fully Porous
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 175 Å
Quantité Each
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire aQ C18
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 12 %
“End-capped” Polaire
Phase Phase inverse