Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire
Code produit 10582065
Tous les produits Thermo Scientific Produits
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10582065 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | - |
| 10649215 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | - |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10221325 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10241085 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10783497 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10659945 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | - |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10161023 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 10019382 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10718063 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10150593 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10140593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10662474 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10776153 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | 3 pièces |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10008902 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10572255 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | - |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10364603 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10190873 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10541105 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10513795 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10715793 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11548280 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10486693 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10736734 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | - |
| 10582635 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10119574 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10572635 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10324223 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | - |
| 10375203 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
Utilisez le code promo 27993
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Descripción
Conservez et résolvez les analytes polaires avec des phases mobiles hautement aqueuses.
Retenez et résolvez les analytes polaires à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 avec “end-capping” polaire. Ces colonnes offrent une excellente forme de pic, même avec des séparations en phase inverse difficiles, grâce à l’utilisation de phases mobiles hautement aqueuses.
- Le groupe fonctionnel polaire dans l’end-cap fournit un mécanisme d’interaction supplémentaire pour la séparation des composés polaires
- Offrent une meilleure rétention des composés polaires
- Utilisables avec phases mobiles 100 % aqueuses
- Pas de perte de performances ou de stabilité
- Des interactions secondaires contrôlées garantissent une forme de pic optimale pour tous les types d’analytes
- Idéales pour l’analyse quantitative d’analytes polaires à l’état de traces
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Especificaciones
Especificaciones
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Forme des particules | Fully Porous |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 175 Å |
| Quantité | Each |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | aQ C18 |
| Gamme de produits | Hypersil GOLD |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 12 % |
| “End-capped” | Polaire |
| Phase | Phase inverse |
| Mostrar más Mostrar menos |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.