Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18
Code produit 16378506 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Pré-colonne
Pré-colonne, 1/16 po
Pré-colonne, 1/8 po
Granulométrie:
5 μm
12 μm
Conditionnement:
1 pièce
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de colonne Granulométrie unitSize
16378506 50 mm 10 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16388506 50 mm 20 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16398506 50 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 5 μm 1 pièce
16308516 100 mm 10 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16318516 100 mm 20 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16328516 100 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 5 μm 1 pièce
16338516 150 mm 10 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16348516 150 mm 20 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16358516 150 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 5 μm 1 pièce
16368516 150 mm 30 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16378516 150 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 5 μm 1 pièce
16388516 250 mm 10 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16398516 250 mm 20 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16308526 250 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 5 μm 1 pièce
16318526 250 mm 30 mm Colonne préparative, standard 5 μm 1 pièce
16328526 250 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 5 μm 1 pièce
16338526 8 mm 10 mm Pré-colonne 12 μm 1 pièce
16348526 20 mm 10 mm Pré-colonne 12 μm 1 pièce
16358526 30 mm 10 mm Pré-colonne, 1/16 po 12 μm 1 pièce
16368526 30 mm 10 mm Pré-colonne, 1/8 po 12 μm 1 pièce
16378526 20 mm 20 mm Pré-colonne 12 μm 1 pièce
16388526 30 mm 20 mm Pré-colonne, 1/16 po 12 μm 1 pièce
16398526 30 mm 20 mm Pré-colonne, 1/8 po 12 μm 1 pièce
16308536 150 mm 20 mm Colonne préparative, standard 12 μm 1 pièce
16318536 150 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 12 μm 1 pièce
16328536 150 mm 30 mm Colonne préparative, standard 12 μm 1 pièce
16338536 150 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 12 μm 1 pièce
16348536 250 mm 10 mm Colonne préparative, standard 12 μm 1 pièce
16358536 250 mm 20 mm Colonne préparative, standard 12 μm 1 pièce
16368536 250 mm 25 mm Colonne préparative, Xtended Life 12 μm 1 pièce
16378536 250 mm 30 mm Colonne préparative, standard 12 μm 1 pièce
16388536 250 mm 30 mm Colonne préparative, Xtended Life 12 μm 1 pièce
16398536 250 mm 50 mm Colonne préparative, standard 12 μm 1 pièce
16308546 250 mm 50 mm Colonne préparative, Xtended Life 12 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Code produit 16378506 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25005059070A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mettez facilement à l’échelle votre méthode de préparation de LC grâce aux colonnes HPLC préparatives Hypersil GOLD C18 pour obtenir une excellente forme de pic dans divers formats, notamment la technologie XtendedLife.
Maintenez une forme et une résolution de pic exceptionnelles pour vos nouveaux besoins de purification grâce aux colonnes HPLC préparatives C18 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Nos colonnes sont disponibles dans une variété de dimensions et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme. Ces colonnes à end-capping , ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. Les colonnes Hypersil GOLD offrent une tranquilité d’esprit lors de la mise à l’échelle de votre méthode analytique.
Nouvelles liaisons
  • Fonctionnalisation exclusive et end-capping.
  • Sélectivité C18 (USP L1)
Stabilité au pH
  • Excellents performances à un pH élevé.
  • Excellente stabilité de la colonne à un pH faible.
Performances supérieures
  • Formes de pics très symétriques.
  • Vitesse d’analyse, efficacité et sensibilité améliorées
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçu pour des applications standard, robustes et de conditionnement professionnel, conçu pour fournir des produits polyvalents à utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de diamètre interne < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm d’épaisseur
Les protections préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos colonnes de protection préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de protection préparative.
Commandes spécifiques au client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec des colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations uniformes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 10 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse