Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Code produit 10503235 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10503235 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10765783 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10755783 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10690564 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11538380 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10293413 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10203663 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10243453 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10690754 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10736144 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | - |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10078952 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10774414 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10018912 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10543995 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10553035 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10283653 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | - |
| 10746334 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 pièce |
| 10234864 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10074694 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10096024 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10664945 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 10044264 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | 1 pièce |
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10535445 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | 4 pièces |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11598270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | 4 pièces |
| 11542821 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Pour les analytes présentant une hydrophosibilité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophorique est nécessaire pour obtenir une rétention optimale, utiliser Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Colonnes LC C8 pour une sensibilité exceptionnelle et une meilleure forme de pic. La sélectivité est similaire aux colonnes C18 avec un ordre d’élution prévisible mais moins de rétention. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
- Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes
- Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide des colonnes C18
- Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18
- Élution plus rapide des composés en raison des interactions hydrophobes réduites
- Formes de pics très symétriques
- Vitesse d’analyse, efficacité et sensibilité améliorées
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
- Excellente symétrie de pics
- Pics étroits pour une excellente efficacité
- Sensibilité accrue et résolution améliorée
- Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
- Solutions de criblage à haut débit
- taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | UHPLC |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Forme des particules | Fully Porous |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 175 Å |
| Quantité | Each |
| Surface spécifique | 220 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L7 |
| Phase stationnaire | C8 |
| Gamme de produits | Hypersil GOLD |
| Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 8 % |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |