Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ C8
Product Code. p-6084226 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
4 pièces
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie missing translation for 'unitSize'
10765783 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10149494 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10261915 100 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10503235 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10343465 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10755783 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10690564 50 mm 4,6 mm 5 μm -
10639565 50 mm 1 mm 5 μm 1 pièce
11538380 20 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
11543141 250 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10108874 150 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10293413 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10203663 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10764356 50 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10619405 250 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10243453 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10690754 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10736144 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10734766 150 mm 4 mm 3 μm -
10312745 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10078952 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10352695 150 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10774414 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10202105 100 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10619395 100 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10018912 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10027464 100 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10543995 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10558585 50 mm 3 mm 3 μm -
10553035 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10283653 30 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10119564 30 mm 3 mm 3 μm -
10746334 30 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10234864 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10442195 100 mm 3 mm 1,9 μm 1 pièce
10074694 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10329884 100 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10096024 50 mm 4,6 mm 1,9 μm 1 pièce
10664945 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10442005 50 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10044264 30 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
11508280 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10259644 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
10535445 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
10609855 10 mm 1 mm 5 μm 4 pièces
10487694 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10075814 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
11598270 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10714817 10 mm 1 mm 3 μm 4 pièces
11542821 250 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10765783 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 25205252130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les analytes comportent-ils une hydrophobicité moyenne ou nécessitent-ils une phase moins hydrophobe pour obtenir une rétention optimale ? Ces colonnes offrent une exceptionnelle sensibilité et une excellente forme de pic.
Pour les analytes présentant une hydrophosibilité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophorique est nécessaire pour obtenir une rétention optimale, utiliser Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Colonnes LC C8 pour une sensibilité exceptionnelle et une meilleure forme de pic. La sélectivité est similaire aux colonnes C18 avec un ordre d’élution prévisible mais moins de rétention. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18
  • Rétention et séparation réussies d’analytes modérément hydrophobes
  • Idéales pour les acides gras, trop hydrophobes pour une analyse à l’aide de colonnes C18
Séparations plus rapides
  • Rendement analytique plus élevé par rapport à la chimie de chaîne alkyle C18
  • Élution de composés plus rapide grâce à des interactions hydrophobes réduites
Performances supérieures
  • Formes de pics très symétriques
  • Amélioration de la vitesse d’analyse, de l’efficacité et de la sensibilité
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze compositions chimiques différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez de formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics fins pour une efficacité exceptionnelle
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne Idéales pour le criblage à haut débit
  • Dimensions des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Stainless Steel
Technique Reversed Phase HPLC