Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC sélectives Hypersil GOLD™ C18
Code produit p-4522964 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3,0 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
2 μm
3 μm
3 μm
5 μm
12 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
96 product options available for selection
Product selection table with 96 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10211625 30 mm 1 mm 3 μm -
10394463 30 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10508995 30 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10764984 30 mm 4,6 mm 3 μm -
10342595 50 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10424413 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10293183 50 mm 3 mm 3 μm -
10658825 50 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10089282 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10281225 100 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10632864 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10304923 100 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10794546 100 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10384323 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10704556 150 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
10121223 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10131383 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10456844 150 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10610564 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
11528270 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
11808901 10 mm 2,1 mm 1,9 μm 3 pièces
10464613 20 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10305063 30 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10049142 30 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10020213 50 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10474783 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10345203 50 mm 3 mm 1,9 μm 1 pièce
10169344 50 mm 4,6 mm 1,9 μm 1 pièce
10715004 100 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10734604 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10582465 100 mm 3 mm 1,9 μm 1 pièce
10630204 150 mm 2,1 mm 1,9 μm -
10446503 200 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10608705 10 mm 1 mm 3 μm 4 pièces
11518270 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10481365 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
10618705 10 mm 1 mm 5 μm 4 pièces
11538270 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
10544085 10 mm 3 mm 5 μm 4 pièces
11548270 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10107604 10 mm 10 mm 5 μm 3 pièces
10475163 30 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10668825 30 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10008862 30 mm 4,6 mm 5 μm -
10611334 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10191523 50 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10611524 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10322725 50 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10332485 50 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10037444 50 mm 30 mm 5 μm -
10517825 50 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10140743 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10384723 100 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10121033 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10312405 100 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10077404 100 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10793216 100 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10087404 100 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10131033 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10795316 150 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10313065 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10501695 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10281195 150 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10437634 150 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10027174 150 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10352975 150 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10009102 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10352775 250 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10506365 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10543035 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10723996 250 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10467634 250 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10724186 250 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10372545 250 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
15240718 10 mm 10 mm 12 μm 3 pièces
10076344 10 mm 10 mm 12 μm 3 pièces
10578035 50 mm 10 mm 12 μm 1 pièce
10078424 50 mm 21,2 mm 12 μm 1 pièce
10743426 50 mm 30 mm 12 μm 1 pièce
10699775 50 mm 50 mm 12 μm 1 pièce
10392785 100 mm 10 mm 12 μm 1 pièce
10272055 100 mm 21,2 mm 12 μm 1 pièce
10698825 100 mm 30 mm 12 μm 1 pièce
10382405 100 mm 50 mm 12 μm 1 pièce
10417644 150 mm 10 mm 12 μm 1 pièce
10508615 150 mm 21,2 mm 12 μm 1 pièce
10008524 150 mm 30 mm 12 μm -
10639405 150 mm 50 mm 12 μm 1 pièce
10363465 250 mm 10 mm 12 μm 1 pièce
10609595 250 mm 21,2 mm 12 μm 1 pièce
11508690 250 mm 30 mm 12 μm 1 pièce
10713046 250 mm 50 mm 12 μm 1 pièce
15260718 10 mm 20 mm 12 μm 1 pièce
11528360 250 mm 3,0 mm 3 μm 1 pièce
11827041 250 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
12626547 100 mm 4,6 mm 2 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 96 options available.
96 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10211625 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 25003031030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces colonnes à end-capping à base de silice, ultra-pures pour générer une forme et une résolution de pic exceptionnelles pour les analyses HPLC et LC/MS à l’aide de gradients génériques
Obtenez une forme de pic et une résolution exceptionnelles pour vos applications HPLC et LC/MS avec Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Colonnes HPLC. Ces colonnes à “end-capping”, ultra-pures et à base de silice offrent une réduction significative de la traînée de pic à l’aide de gradients génériques présentant une sélectivité C18. grâce à leur résolution, à l’efficacité et à la sensibilité. Hypersil Les colonnes GOLD vous donnent confiance dans l’exactitude et la qualité de vos données analytiques.
  • Réduction significative des traînées de pic tout en conservant la sélectivité de la C18 Résolution, efficacité et sensibilité excellentes
  • Assurance de données analytiques précises et de qualité
D’autres dimensions de colonnes sur mesure sont disponibles. Pour plus d’informations, contacter le Service Clients le plus proche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) 1 mm
Débit TFGlobal,Staged,GID_25003-031030,MTS_Consumables_ChromatographyColumnsandSupplies_ChromatographyColumns_HPLCColumns,FlowRate
Longueur (métrique) 30 mm
Pression max. 5800 psi (400 bar)
Granulométrie 3 μm
pH 1 à 11
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60 °C
Type d’USP L1
Phase stationnaire Sélectivité C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 10%
Type de colonne Fase inversa
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse