Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC pour peptide Hypersil GOLD™
Code produit p-10146081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
Pression max.:
14 503 psi (1 000 bars)
21756 psi (1500 bars)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Pression max. Conditionnement
17906092 50 mm 14 503 psi (1 000 bars) 1 pièce
17926092 100 mm 21756 psi (1500 bars) 1 pièce
17916092 150 mm 21756 psi (1500 bars) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17906092 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26002052130
Hypersil GOLD™ Peptide performance is assured by our dual quality confirmation, which is performed on both neutrals compounds as well as on a Cytochrome C digest.
Une seule colonne pour résoudre les problèmes liés aux peptides - NOUVELLE colonne pour peptide Hypersil GOLD.
Obtenez une rétention cohérente de tous les peptides, y compris les hydrophiles, et résolvez les espèces désamidées. Conçue pour la stabilité et la cohérence d’un lot à l’autre, cette colonne répond aux besoins de développement de produits biopharmaceutiques et de contrôle de fabrication.
Les performances de la colonne pour peptides Hypersil GOLD sont assurées par une double confirmation de qualité, y compris un test QC basé sur les peptides, qui garantit la confiance dans la silice ultrapure, la liaison des ligands et le remplissage de la colonne pour une couverture de séquence inégalée et une capacité de pic plus élevée par rapport à d’autres colonnes pour peptides.
Résultats fiables, reproductibles
Profitez d’une excellente reproductibilité avec un RSD (%) minimal, garantissant la cohérence d’une colonne à l’autre et d’un lot à l’autre.
Optimisation de la rétention des peptides - Retenez plus, découvrez-en plus
Notre colonne retient uniquement les peptides hydrophiles, garantissant qu’aucune donnée critique n’est manquée.
Capacité de pics exceptionnelle - Séparez avec des fonctions supérieures
Obtenez une capacité de pics plus élevée pour des séparations détaillées et claires, en vous assurant que chaque composant est résolu distinctement.
Analyse avancée de PTM - Déchiffrez des modifications complexes
Séparez de manière efficace les modifications post-traductionnelles clés, telles que la désamidation, qui sont essentielles pour une analyse approfondie des protéines. Excellente forme de pics pour les peptides en utilisant des phases mobiles contenant du FA ou du TFA.
Couverture des séquences inégalée - Voir l’ensemble du tableau
Une couverture élevée des séquences permet une analyse complète, révélant la véritable complexité de vos échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Analytical Column
Diamètre (métrique) 2.1 mm
À utiliser avec UHPLC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 14 503 psi (1 000 bars)
Forme des particules Fully Porous
Granulométrie 1.9 μm
pH 2 à 11
Porosité 175 Å
Quantité 1 de chaque
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18 Selectivity Peptide
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 11%
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Stainless Steel
Technique UHPLC, HPLC