Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Code produit 10774984 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie unitSize
10774984 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10067364 100 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10322885 100 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10149344 100 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10765526 100 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10231915 150 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10291955 150 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10579565 150 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10589565 150 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
10058424 250 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
10568035 250 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
10201825 250 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
11508710 50 mm 50 mm 5 μm 1 pièce
11598700 50 mm 30 mm 5 μm 1 pièce
11588700 50 mm 21,2 mm 5 μm 1 pièce
11578700 50 mm 10 mm 5 μm 1 pièce
10371015 10 mm 10 mm 5 μm 3 pièces
11538290 10 mm 4 mm 5 μm -
10619285 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
10270055 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10734657 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
11528290 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10486764 10 mm 1 mm 3 μm 4 pièces
10559555 150 mm 4 mm 3 μm 1 pièce
10229944 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10233223 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10642864 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10473415 100 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10304473 100 mm 2,1 mm 3 μm -
10250665 100 mm 1 mm 3 μm 1 pièce
11952458 50 mm 3 mm 3 μm -
10641904 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10260995 30 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10253193 200 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10706354 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10531135 100 mm 3 mm 1,9 μm 1 pièce
10583025 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10269504 50 mm 4,6 mm 1,9 μm 1 pièce
10435943 50 mm 3 mm 1,9 μm 1 pièce
10661134 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10465753 50 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10670774 20 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10523435 100 mm 1 mm 1,9 μm 1 pièce
10141033 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10159194 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10078902 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10068902 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10418574 150 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10220815 150 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10724414 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10621524 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10704756 100 mm 3 mm 5 μm 1 pièce
10620564 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10131223 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Code produit 10774984 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25403154630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Sélectivité unique
  • Augmentation de la rétention et de la sélectivité des isomères de position des composés halogénés
  • Excellente analyse sélective des composés non halogénés et notamment, des composés polaires contenant des groupes hydroxyle, carboxyle, nitro ou d’autres groupes polaires
  • Séparation efficace de mélanges difficiles contenant des composés halogénés et polaires étroitement apparentés
L’introduction d’un groupe fluoré dans la phase stationnaire est à l’origine de changements considérables dans les interactions soluté-phase stationnaire et augmente la sélectivité et la rétention.
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L43
Phase stationnaire PFP (pentafluorophénylpropyl)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse