Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC silice Hypersil GOLD™
Code produit 10065884 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10065884 100 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10311535 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10279644 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10311125 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10167474 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10437534 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10556955 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 pièce
10774077 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10360835 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10498674 200 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10341165 150 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10722157 50 mm 2,1 mm 1,9 μm 1 pièce
10157894 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10127624 150 mm 3 mm 3 μm 1 pièce
10764447 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10331545 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10066264 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 pièce
10076744 30 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10524125 30 mm 2,1 mm 3 μm -
10289124 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10629865 10 mm 3 mm 3 μm 4 pièces
10371105 10 mm 2,1 mm 3 μm 4 pièces
10648905 10 mm 4 mm 5 μm 4 pièces
10555425 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 10065884 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25102102130
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Séparez efficacement les composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale à l’aide des colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
Bénéficiez d’une forme de pic et d’une sensibilité exceptionnelles grâce aux colonnes LC de silice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Le milieu de silice non lié, hautement pur et désactivé vis-à-vis des bases sépare efficacement les composés organiques apolaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale. Les colonnes avec une granulométrie de 1,9 μm peuvent améliorer la vitesse et l’efficacité de vos applications.
À propos de la gamme de colonnes HPLC Hypersil GOLD
  • Douze chimies différentes sont disponibles
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • taille des particules de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 18130 psi (1250 bars)
Forme des particules Fully Porous
Granulométrie 1,9 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
“End-capped” No
Phase Phase normale