Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ MOS C8, 5μm
Code produit 11597461 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
120 mm
200 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm de dia.int.
4,6 mm de dia.int.
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11597461 200 mm 4,6 mm de dia.int. 1 pièce
11587461 200 mm 2,1 mm de dia.int. 1 pièce
10334423 100 mm 2,1 mm de dia.int. 1 pièce
11309081 120 mm 4,6 mm de dia.int. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11597461 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30205204630
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Analysez de façon fiable les analytes modérément hydrophobes tels que les peptides et les protéines de petite taille, les produits pharmaceutiques, les stéroïdes et les échantillons environnementaux.
  • Phase fiable, présentant une rétention moindre
  • Longue durée de vie de la colonne, même en conditions basiques
  • Fabriquées selon les directives qualité ISO 9001-2000
  • Solution abordable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm de dia.int.
Longueur (métrique) 200 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 6,50%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” No
Phase Phase inverse