Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase inverse Hypersil™ Phenyl (Ph), 3 μm, 3 mm x 150 mm
Code produit 10332925 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10332925 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10332925 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30903153030
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 5% ; Taille des pores : 120 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
  • Recommandées pour la séparation de certains composés aromatiques et modérément polaires
  • Caractéristiques de rétention similaires à celles des colonnes Hypersil MOS
  • Sélectivité alternative à la C8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm de dia.int.
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle (Ph)
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 5%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” No
Phase Phase inverse