Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ PREP BDS Si HPLC
Code produit 16399076 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life
Colonne préparative, standard
Garde 1/16 po
Garde 1/8 po
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Format de colonne Conditionnement
16399076 30 mm 10 mm 10 μm Garde 1/16 po 1 pièce
16319046 50 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329046 50 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16339046 100 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16349046 100 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16359046 150 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16369046 150 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16379046 250 mm 2 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16389046 250 mm 4,6 mm 3 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16399046 50 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16309056 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16319056 50 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329056 50 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16339056 50 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16349056 100 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16359056 100 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16369056 100 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16379056 100 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16389056 100 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16399056 150 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16309066 150 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16319066 150 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329066 150 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16339066 150 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16349066 150 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16359066 150 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16369066 150 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16379066 150 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16389066 250 mm 2 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16399066 250 mm 4,6 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16309076 250 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16319076 250 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329076 250 mm 25 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16339076 250 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16349076 250 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16359076 250 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16369076 250 mm 50 mm 5 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16379076 8 mm 10 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
16389076 20 mm 10 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
16309086 30 mm 10 mm 10 μm Garde 1/8 po 1 pièce
16319086 20 mm 20 mm 10 μm Pré-colonne 1 pièce
16329086 30 mm 20 mm 10 μm Garde 1/16 po 1 pièce
16339086 30 mm 20 mm 10 μm Garde 1/8 po 1 pièce
16349086 50 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16359086 50 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16369086 50 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16379086 100 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16389086 100 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16399086 100 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16309096 150 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16319096 150 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16329096 150 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16339096 150 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16349096 150 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16359096 150 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16369096 150 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16379096 250 mm 10 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16389096 250 mm 20 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16399096 250 mm 25 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16309106 250 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16319106 250 mm 30 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
16329106 250 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
16339106 250 mm 50 mm 10 μm Colonne préparative, Xtended Life 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Code produit 16399076 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 40310019323A
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Séparez les composés organiques apolaires et modérément polaires avec les colonnes Hypersil PREP Si BDS LC en phase normale dans des formats d’échelle préparative ainsi que la technologie XtendedLife.
Faites facilement évoluer votre méthode analytique avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS ; elles sont emballées avec une silice à base désactivée pour la chromatographie en phase normale de composés organiques apolaires et modérément polaires. Nos colonnes HPLC préparatives sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Chromatographie en phase normale
  • Silice désactivée vis-à-vis des bases pour séparer les composés organiques apolaires et modérément polaires.
  • USP L3.
  • Stabilité de pH 2 à 7.
  • Température maximale de 60°C.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Garde 1/16 po
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec La pré-colonne nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 887-030
Longueur (métrique) 30 mm
Pression max. 2200 psi (152 bars)
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 7
Porosité 145 Å
Surface spécifique 185 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Matériau de remplissage Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse
Taux de carbone 0 %
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale